Learn More
Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein Antibody, DyLight 405, R&D Systems™
Code produit 18607359 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607359 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607359 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP241114V
 Article restreint
Verfügbar ab: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein Polyclonal antibody specifically detects Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein in Influenza Virus N1, Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, Protein N
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a synthetic peptide from the seasonal H1N1 NP protein. The immunogen is located within amino acids 350 - 400 of Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein. Amino Acid Squence: NMDNMGSS
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Influenza virus N1, Virus
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.