Learn More
Thiamin-Hydrochlorid, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
100 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiaminhydrochlorid |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 337.27 |
Güte | FCC/USP |