Learn More
Thiaminhydrochlorid, Pulver MP Biomedicals
Artikelnummer. 11483421 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11483421 1 kg
11453421 25 g
11463421 100 g
11473421 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11483421 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210302891
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thiamin (Vitamin B1) ist eines der essentiellen Vitamine und wird für den Kohlenhydratstoffwechsel benötigt.
Thiaminhydrochlorid wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet, um Soßen oder Suppen einen fleischigen/brühenartigen Geschmack zu verleihen. Es wird auch als Nahrungsergänzungsmittel verwendet. Wird zur fluorometrischen Bestimmung von Quecksilber verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-03-8
Summenformel C12H17ClN4OS·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 337.263
MDL-Nummer MFCD00012780
InChI-Schlüssel UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride, Vitamin B1 HCl
PubChem CID 10762
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC1=C(CCO)[S+]=CN1CC1=CN=C(C)N=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine Hydrochloride
Namenshinweis Nahrungsergänzungsmittel
Menge 1 kg
Beilstein 3851771
IUPAC-Name 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-3H-1 λ4,3-thiazol-1-yliumnitrat
Formelmasse 337.3
Physikalische Form Pulver