Learn More
Thiaminhydrochlorid, Pulver MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453421 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11453421 25 g
11463421 100 g
11473421 250 g
11483421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11453421 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210302825
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thiamin (Vitamin B1) ist eines der essentiellen Vitamine und wird für den Kohlenhydratstoffwechsel benötigt.
Thiaminhydrochlorid wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet, um Soßen oder Suppen einen fleischigen/brühenartigen Geschmack zu verleihen. Es wird auch als Nahrungsergänzungsmittel verwendet. Wird zur fluorometrischen Bestimmung von Quecksilber verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-03-8
Summenformel C12H17ClN4OS·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 337.263
MDL-Nummer MFCD00012780
Synonym Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride, Vitamin B1 HCl, vitamin b1 mononitrate, aneurine mononitrate, aneurine nitrate, betabion mononitrate, thiamine nitrate salt, vitamin b sub 1 nitrate, thiamine mononitrate usp
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine Hydrochloride
Namenshinweis Food Supplement
Menge 25 g
Beilstein 3851771
IUPAC-Name 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-Hydroxyethyl)-4-
Formelmasse 337.3
Physikalische Form Pulver