missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiaminhydrochloridphosphat-d3, TRC

Artikelnummer. 30455724
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455724 1 mg 1 Milligramm
30451880 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30455724 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3441861MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thiamine hydrochloride phosphate pyrimidin-methyl-d3
Summenformel C12 D3 H15 N4 O4 P S . Cl . H Cl
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H17N4O4PS.2ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);2*1H/i2D3;;
SMILES Cl.[Cl-].[2H]C([2H])([2H])c1ncc(C[n+]2csc(CCOP(=O)(O)O)c2C)c(N)n1
IUPAC-Name 2-[3-[[4-Amino-2-(trideuteriomethyl)pyrimidin-5-yl]methyl]-4-methylthiazol-3-ium-5-yl]ethyldihydrogenphosphat;chlorid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 420.27
Formelmasse 419.043
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.