Learn More
Thiaminhydrochlorid (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472041 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11472041 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11472041 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219474983
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zellkulturreagenz, das bei der fluorometrischen Quecksilberbestimmung verwendet wird
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Summenformel C12H18Cl2N4OS
Menge 250 g
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
InChI-Schlüssel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
IUPAC-Name 2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Chlorid;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Formelmasse 337.3
Physikalische Form Crystalline