Learn More
Thiaminhydrochlorid 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314704 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314704 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17455000AL10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thiamine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
SMILES Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1
IUPAC-Name 2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Chlorid;Hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 337.27
Menge 1 mL
Formelmasse 336,0578 g/mol