Learn More
Lauda™ Thermostating Liquid
Artikelnummer. 13217949
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
13217949 20 l 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13217949 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. LZB 316
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 l
Temperaturbereich -20 °C bis +180 °C
Typ Thermostating Liquid
Menge 20 L
Maximale Temperatur (metrisch) 180 °C