Learn More
N-Butylacrylat,98 + %, stab. Mit bis zu50 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11392166
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Unit Size:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11392166 500 mL 500 Milliliter
11382166 100 mL 100 Milliliter
11302176 2500 mL 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11392166 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L03476.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
n-Butyl acrylate is used in polymer manufacturing, textile, leather finishing, formulating paints and adhesive. It is also used in the production of homopolymers and co-polymers like acrylic acid and its salts, esters, amides, methacrylates, acrylonitrile, maleates, vinyl acetate, vinyl chloride, vinylidene chloride, styrene, butadiene and unsaturated polyesters. Further, it is also used in making vitamin B1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Butylacrylat wird in der Polymerherstellung, in der Textil- und Lederverarbeitung, in der Formulierung von Farben und Klebstoffen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Homopolymeren und Co-Polymeren wie Acrylsäure und ihren Salzen, Estern, Amiden, Methacrylates, Acrylnitril, Maleaten, Vinylacetat, Vinylchlorid, Vinylidenchlorid, Styrol, Butadien und ungesättigten Polyestern verwendet. Wird darüber hinaus auch bei der Herstellung von Vitamin B1 verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether und Aceton. Etwas mischbar mit Wasser und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, katalytischen Metallen, Organotin-Katalysatoren, Aminen, Peroxiden und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-32-2
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.171
MDL-Nummer MFCD00009446
InChI-Schlüssel CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
PubChem CID 8846
ChEBI CHEBI:3245
IUPAC-Name Butyl Prop-2-enoat
SMILES CCCCOC(=O)C=C
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Butyl acrylate
Namenshinweis stabilized with up to 50ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -64°C
Dichte 0.895
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 39°C (102°F)
Geruch Fruit-like
Strukturformel CH2=CHCO2CH2CH2CH2CH3
Brechungsindex 1.418
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2348
Beilstein 1749970
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1539
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyl acrylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acrylate