Learn More
Thermo Scientific™ Thermostatisierter Einzelküvettenhalter für GENESYS140/150/180 und BioMate 160 Spektralphotometer
Artikelnummer. 16390508 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer
Enthält:
1-Zellenhalter + EU-Stromkabel
1-Zellenhalter + UK-Stromkabel
TPS 1500W Versiegeltes Peltier
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Packungsgröße
16390508 GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer 1-Zellenhalter + UK-Stromkabel -
15825427 GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer 1-Zellenhalter + EU-Stromkabel 1 Stück
11873674 GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer TPS 1500W Versiegeltes Peltier 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16390508 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 840306800
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kontrolle der Probentemperaturen für biowissenschaftliche Anwendungen wie biochemische Kinetik, enzymatische Lebensmittelanalyse und Gleichgewichtsstudien.
Ideal für Life-Science-Anwendungen wie biochemische Kinetik, enzymatische Lebensmittelanalyse und Gleichgewichtsstudien.
Luftgekühlter Peltier Einzelküvettenhalter mit Thermostat für GENESYS 140/150/180 und Biomate 160-Spektralphotometer. Das Zubehör passt in das Probenfach des Geräts.
  • Mit Küvettenhalter für quadratische Zellen mit 10 mm Schichtdicke
  • Temperaturbereich 20 °C bis 60 °C
  • Vollständige Kontrolle durch die Bordsoftware des Geräts oder die Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software
  • Magnetisches Rühren (variable Geschwindigkeit) für Zellen voller Größe
  • Geeignet für den Einsatz mit nicht maskierten Zellen >= 1000 μl Nennvolumen
  • Mikrozellen < 1000 μl müssen maskiert sein
  • Zusätzliche PTFE-beschichtete Rührstäbe für Küvetten (5 mm x 2 mm) im 10er-Pack erhältlich
  • Stromversorgung für verschiedene Spannungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Temperierbarer Peltier-Einzelzellenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer
Aufnahmevermögen Vierkantzellen, 10 mm Pfadlänge
Enthält 1-Zellenhalter + UK-Stromkabel
Temperaturpräzision ± 0,10 °C
Thermostatisierung Peltier-Luftkühlung