Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Insulated EPS with Corrugate Containers and Coolers (Small)
Artikelnummer. p-8929005
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
6,25 x 4,25 x 5,5 Zoll
Abmessungen (L x B x H):
9 x 7,5 x 8 Zoll
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 17828703
Marke: Sonoco™ 609UPS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Large selection of cost-effective, reusable EPS foam in corrugate stock containers available in small, medium, and large sizes. EPS foam with corrugate shippers for the safe storage and delivery of most refrigerated or frozen products.
  • Größen mit einer Länge von 6 Zoll bis 10.5 Zoll
  • Auch erhältlich in ThermoSafe Insulated EPS mit Wellpappe-Behältern und Kühlboxen - Medium (11 Zoll bis 17 Zoll in der Länge)
  • Auch erhältlich in ThermoSafe isoliertem EPS mit Wellpappe-Behältern und Kühlboxen, groß (19 Zoll bis 24 Zoll Länge)
  • 200 Pfund Test gewellt
  • Ausgezeichnete Trockeneis-Sublimation, der durchschnittliche Trockeneisverbrauch in 1-1/2 Zoll dicken Wandeinheiten beträgt 5 Pfund über 24 Stunden und danach 3-4 Pfund.
  • Standardmäßige 1 bis 1/2 Zoll-Wandversandbehälter sind ideal für gekühlte Sendungen für 24-48 Stunden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 9 x 7,5 x 8 Zoll
Wandstärke (angloamerikanisch) 1,5 Zoll
Material Erweitertes Polystyrol
Menge 24 pro Karton
Abmessungen (T x B x H) 6,25 x 4,25 x 5,5 Zoll