Learn More
WTW™ Thermoreaktor mit variabler Wellenlänge und 4 Temperatureinstellungen
Für den Zerfall von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor
Marke:  WTW™ 1P22-1
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10041862
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Thermoreaktoren für den Zerfall von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor, einschließlich kurzzeitiger und selbstprogrammierter Hochtemperaturzersetzung bis 170 °C. Die hohe Reaktionstemperatur über einen definierten Zeitraum gewährleistet den vollständigen Abbau der Probe. Die erforderlichen Temperaturen und Abbauzeiten für die Standardparameter werden in jedem WTW-Thermoreaktor gespeichert. Darüber hinaus stehen verschiedene Optionen für die Selbstprogrammierung und Küvettennummern zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
Thermoreactor
230/115 V
315 mm
Routine and specialized tasks in wastewater and in laboratories
2 x 12 Reaction Cuvettes
50/60 Hz
560 W
115/230 V ±15%, 50/60 Hz, 560 W
185 mm
256 mm