Learn More
Thermo Scientific™ ThermoPrme™ TaqDNA Polymerase ReddyMx™ PCR Kts and Master Mxes
Artikelnummer. 11781588
Click to view available options
:
Enzyme Kit w/ ReddyMix; 4000 x 25uL rxn
Artikelnummer. 11781588
Marke: Thermo Scientific™ AB0790B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ ReddyMix formats save time by allowing for direct gel loading post-PCR.
Save time with direct gel loading post-PCR using Thermo Scientific™ ThermoPrime™ Taq DNA Polymerase ReddyMix™ PCR Kits and Master Mixes.
Die Thermo Scientific ThermoPrime Taq DNA Polymerase ist eine 94 kDa ultra-pure rekombinante thermostabile DNA-Polymerase, erhalten durch die Highlevel Expression des Taq DNA-Polymerase-Gens in E. coli.
Das ReddyMix-Format beinhaltet den 10x ReddyMix PCR-Puffer. Dieser einzigartige Puffer enthält einen inerten roten Farbstoff und ein Dichtereagenz. Nach der PCR-Reaktion kann das PCR-Produkt dadurch direkt auf ein Agarosegel ohne Zugabe von zusätzlichem Ladefarbstoff aufgetragen werden. Der Reddymix inhibiert die PCR nicht und die Ausbeuten sind genauso hoch wie mit der Standard-ThermoPrime Taq DNA-Polymerase.
Hersteller: AB-0790/B Art.-Nr.
Beschreibung: ThermoPrime Taq DNA Polymerase with ReddyMix Buffer
Menge: 4000 x 25uL rxns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C for long-term storage. Stable at 4°C for up to four weeks. Avoid freeze-thaw cycles.
Beschreibung ThermoPrime DNA Polymerase Enzyme Kit w/ReddyMix Buffer
Menge 5U/µL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, RT-PCR, DNA Sequencing, Genotypisierung, Pathogennachweis
Anzahl Reaktionen 4000 x 25µL Rxns
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.