Learn More
Thermo Scientific™ ThermoPrme™ Alternatves MgClsub2sub Concentraton Taq DNA Polymerase
For PCR applications requiring increased yield and sensitivity, these polymerases are optimized to produce large amounts of PCR product.
Brand: Thermo Scientific™ AB0575DCB
Additional Details : CAS : 7732-18-5 Gewicht : 0.01000kg
Description
These Thermo Scientific™ ThermoPrime &italic_begin;Taq&italic_end; DNA Polymerases are recommended for PCR applications requiring increased yield and sensitivity and to produce large amounts of PCR product.
Die Thermo Scientific ThermoPrime Taq DNA Polymerase ist eine 94 kDa ultra-pure rekombinante thermostabile DNA-Polymerase, erhalten durch die Highlevel Expression des Taq DNA-Polymerase-Gens in E. coli.Das ReddyMix-Format beinhaltet den 10x ReddyMix PCR-Puffer. Dieser einzigartige Puffer enthält einen inerten roten Farbstoff und ein Dichtereagenz. Nach der PCR-Reaktion kann das PCR-Produkt dadurch direkt auf ein Agarosegel ohne Zugabe von zusätzlichem Ladefarbstoff aufgetragen werden. Der Reddymix inhibiert die PCR nicht und die Ausbeuten sind genauso hoch wie mit der Standard-ThermoPrime Taq DNA-Polymerase.
Hersteller: AB-0575/DC/B Art.-Nr.
Beschreibung: ThermoPrime Master Mix, 2x concentration
Menge: 1600 x 25uL rxns
Specifications
0.025 U/µl ThermoPrime Plus DNA-Polymerase (= 1.25 U/50 µl). Bei -20 °C geeignet für langfristige Lagerung. Stabil bei 4° | |
1600 x 25 µl Reaktionen | |
2X |
ThermoPrime DNA-Polymerase Mastermix | |
Standard PCR, RT-PCR |
Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser's own internal research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.