Learn More
Cole-Parmer Thermoplastische (SEBS) Schläuche
Artikelnummer. 30054166 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30054166 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30053535 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
30054128 1/4 in. 1/2 in. 15 Meter
30053004 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30052973 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30053659 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30053641 1/4 in. 7/16 in. 15 Meter
30054011 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30052954 3/16 in. 7/16 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30054166 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011973
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leicht schweißbar/—versiegelbar, kompatibel mit allen gängigen Rohrverschließgeräten und aseptischen Rohrschweißgeräten
Speziell entwickelt für anspruchsvolle biopharmazeutische Anwendungen. Enthält kein BPA, keine Phthalate, kein PVC und keine Peroxide. Sterilisation durch Autoklavieren, Gammabestrahlung und chemische Sterilisationsmittel. Entspricht den US-amerikanischen Standards Arzneibuch 43, Nationales Formular 38 (USP ), Allgemeines Kapitel 88 Klasse VI, Biologische Reaktivitätstests, In Vivo (2020). Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF; Phthalatfrei; USP; RoHS
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.