Learn More
Schlauchklemme aus thermoplastischem Polyester
Artikelnummer. p-8003275
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Bis zu 10 mm Schlauch-Außendurchmesser
Bis zu 14 mm Schlauch-Außendurchmesser
Bis zu 4.5 mm Schlauch-Außendurchmesser
Bis zu 6 mm Schlauch-Außendurchmesser
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12316357
Marke: Quickfit KT10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit flexiblen Gummi- und Kunststoffschläuchen
Für den Einsatz mit biegsamen Gummi- und Kunststoffschläuchen
  • Ermöglicht die Feinflussregulierung von Flüssigkeiten und Gasen
  • Einfache einhändige Einstellung: Rollen Sie einfach das gezackte Rad entlang des Schrägbodens
  • Gefertigt aus thermoplastischem Polyester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Thermoplastisches Polyester
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,39 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit Bis zu 10 mm Schlauch-Außendurchmesser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird mit flexiblen Gummi- und Kunststoffschläuchen eingesetzt
Flexibility Flexibel
Produkttyp Schlauchklemme