Learn More
Quickfit™ Schlauchschellen aus thermoplastischem Polyester
Artikelnummer. 12704406
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Bis zu 10 mm Schlauch-Außendurchmesser
Bis zu 14 mm Schlauch-Außendurchmesser
Bis zu 4.5 mm Schlauch-Außendurchmesser
Bis zu 6 mm Schlauch-Außendurchmesser
Packungsgröße:
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12704406 Bis zu 4.5 mm Schlauch-Außendurchmesser 5 Stück
12316357 Bis zu 10 mm Schlauch-Außendurchmesser 5 Stück
11961528 Bis zu 14 mm Schlauch-Außendurchmesser 5 Stück
11332025 Bis zu 6 mm Schlauch-Außendurchmesser 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12704406 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. KT4.5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit flexiblen Gummi- und Kunststoffschläuchen
Für den Einsatz mit biegsamen Gummi- und Kunststoffschläuchen
  • Ermöglicht die Feinflussregulierung von Flüssigkeiten und Gasen
  • Einfache einhändige Einstellung: Rollen Sie einfach das gezackte Rad entlang des Schrägbodens
  • Gefertigt aus thermoplastischem Polyester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Thermoplastisches Polyester
Zur Verwendung mit Bis zu 4.5 mm Schlauch-Außendurchmesser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird mit flexiblen Gummi- und Kunststoffschläuchen eingesetzt
Produkttyp Schlauchklemme