Learn More
Quickfit™ Schlauchschellen aus thermoplastischem Polyester
Beschreibung
Für den Einsatz mit biegsamen Gummi- und Kunststoffschläuchen
- Ermöglicht die Feinflussregulierung von Flüssigkeiten und Gasen
- Einfache einhändige Einstellung: Rollen Sie einfach das gezackte Rad entlang des Schrägbodens
- Gefertigt aus thermoplastischem Polyester
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Thermoplastisches Polyester |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,39 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Zur Verwendung mit | Bis zu 10 mm Schlauch-Außendurchmesser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird mit flexiblen Gummi- und Kunststoffschläuchen eingesetzt |
| Flexibility | Flexibel |
| Produkttyp | Schlauchklemme |