Learn More
Schlauchklemme aus thermoplastischem Polyester
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Bis zu 10 mm Schlauch-Außendurchmesser
Bis zu 14 mm Schlauch-Außendurchmesser
Bis zu 4.5 mm Schlauch-Außendurchmesser
Bis zu 6 mm Schlauch-Außendurchmesser
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Für den Einsatz mit biegsamen Gummi- und Kunststoffschläuchen
- Ermöglicht die Feinflussregulierung von Flüssigkeiten und Gasen
- Einfache einhändige Einstellung: Rollen Sie einfach das gezackte Rad entlang des Schrägbodens
- Gefertigt aus thermoplastischem Polyester
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Thermoplastisches Polyester |
| Zur Verwendung mit | Bis zu 14 mm Schlauch-Außendurchmesser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird mit flexiblen Gummi- und Kunststoffschläuchen eingesetzt |
| Produkttyp | Schlauchklemme |