Learn More
Brady™ M610 M611 Anhänger aus thermoplastischem Polyether-Polyurethan
Trägerloser Polyester-Kabelanhänger für M611 und M610
91.50 CHF - 173.00 CHF
Spezifikation
Menge | 100 Labels |
---|---|
Typ | Tag |
Zertifizierung/Konformität | RoHS Directive 2011/65/EU |
Material | Polyester |
Ausführung | Gloss |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17887954
|
Brady™
312052 |
White | 2.362 in. | 10 mm |
91.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17887914
|
Brady™
312054 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
116.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17868064
|
Brady™
312063 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
116.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17877974
|
Brady™
312082 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
144.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17887964
|
Brady™
312077 |
Black | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
173.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17808044
|
Brady™
312053 |
Yellow | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
91.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17807874
|
Brady™
312055 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
116.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17807974
|
Brady™
312064 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
116.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17867884
|
Brady™
312083 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
144.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17857974
|
Brady™
312080 |
Red | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
173.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17847884
|
Brady™
312079 |
Green | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
173.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17838064
|
Brady™
312078 |
Blue | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
173.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17888064
|
Brady™
312081 |
Silver | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
173.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Descripción
- Der B-7598 Polyester-Anhänger wurde speziell zur Kennzeichnung von Kabeln im Außenbereich entwickelt.
- Er bietet im Außenbereich eine Haltbarkeit und Lesbarkeit von bis zu 10 Jahren und ist in sieben Farben erhältlich.
Especificaciones
100 Labels | |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Gloss | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
Tag | |
Polyester | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.2 mm | |
-40°F to +212°F |