Learn More
Eppendorf™ Thermomixer™ R Zubehör, Thermoblock Trockenblöcke
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
8 x 5,0 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Eppendorf Tube
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese austauschbaren Thermoblöcke für den Thermomixer R und den Thermostat bieten ausgezeichnete Flexibilität. Das Spektrum möglicher Anwendungen wird durch die Unterstützung von Objektträgern und Microarrays sowie durch eine Vielzahl von Röhrchengrößen deutlich erweitert.
- Abgeschirmte Thermoblöcke sind kontaktsicher
- Effizienter Austausch vereinfacht die Bedienung
- Röhrchen sind während des Betriebs zu sehen und leicht zugänglich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf Tube |
| Aufnahmevermögen | 8 x 5,0 ml |
| Typ | Block |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für 8 x Eppendorf-Röhrchen mit 5.0 ml |
| Enthält | Nicht zutreffend |