Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ Zubehör C: Smartblock™ Thermoblöcke
Beschreibung
- In nur wenigen Sekunden austauschbar
- Automatische Blockerkennung für sichere Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf ThermoMixer C |
| Aufnahmevermögen | 8 x 5,0 ml |
| Typ | Block |
| Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche | 5 ml x 8 Eppendorf Röhrchen |