Learn More
Fisherbrand™ Thermometer Screen
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–10 bis 60 ° °C Innenbereich, –50 bis 70 ° °C Außenbereich
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur (metrisch) | 70 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | –10 bis 60 ° °C Innenbereich, –50 bis 70 ° °C Außenbereich |
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Display | Breitbildschirm |