Learn More
Dostmann Electronic Thermometer / Datenrekorder 2-kanalig
Artikelnummer. 11824302
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
P755 -LOG
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
11824302 P755 -LOG 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11824302 Lieferant Dostmann Electronic Lieferanten-Nr. 50000755L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1084.70 CHF
    602.40 CHF / 1 Stück
    Sparen 482.30 CHF
    44% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robustes, zuverlässiges tragbares Präzisionsmessthermometer/Datenlogger-2-Messgerät für Temperatur, Feuchtigkeit und Luftstrom.
  • Präzisionsmessgerät für Temperatur, Feuchtigkeit und Luftstrom
  • Handmessgerät P755-LOG
  • 2-Kanal, Pt100, Schreiber
Spezifikation
Modell P755 -LOG
Produkttyp Thermometer/Datenrekorder