Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Muffelöfen – Tischgeräte bis 1.200 °C
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tischmuffelofen für die Industrie Anwendungen in hohen Temperaturbereichen durch. Das Gerät erreicht eine Temperatur von bis zu 1200 °C und beinhaltet zahlreiche Sicherheitsfunktionen sowie zwei Temperatursteuerungsoptionen. Die Öffnung des Ofens ist von einer Isolierung aus robustem Schamottstein umgeben, um die Gerätelebensdauer zu erhöhen.
- Ein einstellbarer Alarm und Überhitzungsschutz (OTP) schützen den Ofen und den Inhalt vor Überhitzung
- Die Thermoelementbruchsicherung unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente und verhindert dadurch unkontrolliertes Verhalten bei Versagen des Thermoelements
- Die mit einem Gegengewicht versehene Tür schwenkt nach oben und leitet somit die Hitze vom Anwender weg.
- Vier in speziellen feuerfesten Zement eingelassene individuelle Elemente sorgen für eine hervorragende Wärmeverteilung in der Kammer.
- Der Sicherheitsschalter an der Tür bietet dem Anwender Schutz, indem er die Stromversorgung der Heizelemente beim Öffnen der Tür unterbricht.
- Auf der Rückseite angebrachter Anschluss mit 0.95 cm (0.38 in.) Durchmesser kann zur Überwachung der Kammerntemperatur mit externen Messgeräten genutzt werden
- Die LED-Anzeige zeigt gleichzeitig sowohl den Sollwert als auch die tatsächliche Ofentemperatur in °C oder °F an (nur bei programmierbaren Modellen)
Regler für einen Sollwert (B1):
- Sollwertrampe und Haltezeit
- Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
8-stufige programmierbare Steuerung (C1):
- Rampen zur Änderung der Aufheizgeschwindigkeit und Verweilzyklen, um die Temperatur auf den eingestellten Werten von 0.1 bis 999.9 Minuten zu halten
- Die “Holdback” (Rückhalte)-Funktion “hält” das Programm so lange an, bis die Ofentemperatur auf die vorprogrammierten Parameter aufgeheizt oder abgekühlt ist — das Programm wird die Ofenleistung niemals überschreiten.
Enthält:
Ofen, Platinel™ II Thermoelement sowie eine Keramikplatte zum Schutz des unteren Heizelements.
Hinweis:
120 V-Modelle erfordern eine feste Verkabelung und werden ohne Netzkabel geliefert.
Gewährleistung: 1 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,08 cu. ft. |
| Zertifizierung/Konformität | All units cUL, UL listed; -33 units also CE marked. |
| Kapazität (metrisch) | 2.2 L |
| Temperatur (metrisch) | 100 °C bis 1200 °C |
| Typ | Multisegment, Einzelprogramm |
| Leistungsaufnahme | 2230 W |
| Temperaturregelung | Digital programmierbar, 1 Programm/8 Segmente |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 9 x 4 x 3,75 in. (22,8 x 10,1 x 9,5 cm) |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 18 x 11 x 16,5 in. (45,7 x 27,9 x 41,9 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.