Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Muffelöfen – Tischgeräte bis 1.200 °C
Artikelnummer. 15961437
Ansicht ändern
Click to view available options
Leistungsaufnahme:
1560 W
2230 W
Temperaturregelung:
Digital programmierbar, 1 Programm/8 Segmente
Spannung:
240 V
240 V
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Leistungsaufnahme Temperaturregelung Spannung unitSize
15961437 1560 W Digital programmierbar, 1 Programm/8 Segmente 240 V 1 Stück
12972611 2230 W Digital programmierbar, 1 Programm/8 Segmente 240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15961437 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. FD1540M33
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie mit diesem Tisch-Muffelofen, der eine Maximaltemperatur von 1200 °C erreicht, Anwendungen in einem besonders hohen Temperaturbereich durch.
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tischmuffelofen für die Industrie Anwendungen in hohen Temperaturbereichen durch. Das Gerät erreicht eine Temperatur von bis zu 1200 °C und beinhaltet zahlreiche Sicherheitsfunktionen sowie zwei Temperatursteuerungsoptionen. Die Öffnung des Ofens ist von einer Isolierung aus robustem Schamottstein umgeben, um die Gerätelebensdauer zu erhöhen.
  • Ein einstellbarer Alarm und Überhitzungsschutz (OTP) schützen den Ofen und den Inhalt vor Überhitzung
  • Die Thermoelementbruchsicherung unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente und verhindert dadurch unkontrolliertes Verhalten bei Versagen des Thermoelements
  • Die mit einem Gegengewicht versehene Tür schwenkt nach oben und leitet somit die Hitze vom Anwender weg.
  • Robuste Isolierung aus Schamottestein umgibt die Kammeröffnung für zusätzliche Strapazierfähigkeit
  • Vier in speziellen feuerfesten Zement eingelassene individuelle Elemente sorgen für eine hervorragende Wärmeverteilung in der Kammer.
  • Der Sicherheitsschalter an der Tür bietet dem Anwender Schutz, indem er die Stromversorgung der Heizelemente beim Öffnen der Tür unterbricht.
  • Eine Durchführung mit 0,38 in. (0.95 cm) Durchmesser in der Kammerrückseite kann zur Temperaturüberwachung mit externen Messgeräten genutzt werden.
  • Die LED-Anzeige zeigt gleichzeitig sowohl den Sollwert als auch die tatsächliche Ofentemperatur in °C oder °F an (nur bei programmierbaren Modellen)
Regler für einen Sollwert (B1):
  • Sollwertrampe und Haltezeit
  • Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
Programmierbarer 8-stufiger Regler (C1)
  • Rampen zur Änderung der Aufheizgeschwindigkeit und Verweilzyklen, um die Temperatur auf den eingestellten Werten von 0,1 bis 999,9 Minuten zu halten
  • Die “Holdback” (Rückhalte)-Funktion “hält” das Programm so lange an, bis die Ofentemperatur auf die vorprogrammierten Parameter aufgeheizt oder abgekühlt ist — das Programm wird die Ofenleistung niemals überschreiten.
Im Lieferumfang enthalten:
Ofen, Platinel™ II Thermoelement sowie eine Keramikplatte zum Schutz des unteren Heizelements.
Hinweis:
120 V-Modelle erfordern eine feste Verkabelung und werden ohne Netzkabel geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,08 cu. ft.
Zertifizierung/Konformität Alle Geräte sind cUL- und UL-gelistet; -33 Einheiten zudem mit CE-Kennzeichnung.
Kapazität (metrisch) 2,2 l
Temperatur (metrisch) 100 °C bis 1200 °C
Typ Multisegment, Einzelprogramm
Leistungsaufnahme 1560 W
Temperaturregelung Digital programmierbar, 1 Programm/8 Segmente
Abmessungen (T x B x H) innen 9 x 4 x 3,75 in. (22,8 x 10,1 x 9,5 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 18 x 11 x 16,5 in. (45,7 x 27,9 x 41,9 cm)
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 27,9
Innenbreite (metrisch) 10,1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 16,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Höhe (metrisch) 41,9 cm
Innenhöhe (metrisch) 9,5 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 9 in.
Innentiefe (metrisch) 22,8 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 52 lb.
Versandgewicht (metrisch) 23,5 kg
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz
Spannung 240 V
Stromstärke 6,5 A
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.