Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Muffelöfen mit 1100 °C, Tischgeräte
Artikelnummer. 10453152
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,3 l
2,1 l
Spannung:
240 V
240 V
Zertifizierung/Konformität:
CSA-Zulassung
CSA-zugelassen, CE-Kennzeichnung
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Spannung Zertifizierung/Konformität Packungsgröße
10453152 2,1 l 240 V CSA-zugelassen, CE-Kennzeichnung 1 Stück
16885781 1,3 l 240 V CSA-Zulassung 1 Stück
10215522 1,3 l 240 V CSA-zugelassen, CE-Kennzeichnung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10453152 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. FB1410M33
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verringern Sie den Energieverbrauch und steigern Sie die Aufheizzeit mit den Thermo Scientific™ Thermolyne™ 1100 °C Tisch-Muffelöfen.
Reduzieren Sie den Energieverbrauch und beschleunigen Sie die Aufheizzeit mit den Thermo Scientific™ Thermolyne™ 1.100 °C-Tisch-Muffelöfen. Der Ofen eignet sich ideal für die Veraschung der meisten Arten organischer und anorganischer Proben, die Hitzebehandlung kleiner Stahlteile sowie die Durchführung von Entzündungsprüfungen und gravimetrischen Analysen für den Nachweis gelöster und suspendierter Feststoffe.
Muffelofen
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Muffelöfen bieten Lösungen für viele verschiedene Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.07 cu.ft.
Zertifizierung/Konformität CSA-zugelassen, CE-Kennzeichnung
Beschreibung FB1410M-33
Kapazität (metrisch) 2,1 l
Temperatur (metrisch) 100°C to 1100°C
Typ Einzelner Sollwert
Leistungsaufnahme 1520 w
Temperaturstabilität ±0.5 at 1000°C (±5.0 at 1000°C)
Abmessungen (T x B x H) innen 6 x 5 x 4.25 in. (13 x 12.7 x 10.8 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 15.8 x 10 x 14.5 in. (40 x 25 x 37 cm)
Länge (angloamerikanisch) 15.8 in.
Länge (metrisch) 40 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 25
Innenbreite (metrisch) 12.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 14,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 4.25 in.
Höhe (metrisch) 37 cm
Innenhöhe (metrisch) 10.8 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 6 in.
Innentiefe (metrisch) 13 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 28 lb.
Versandgewicht (metrisch) 12.7 kg
Elektrische Anforderungen 240 V 50/60 Hz
Spannung 240 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.