Learn More
Eppendorf™ MTP-Adapterplatte 0,2 ml
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MTPs 96 x 0,2 ml-PCR-Teströhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Röhrchen sind leicht zugänglich
- 96 x 0.2 ml-PCR-Röhrchen und PCR-Platten 96
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MTPs 96 x 0,2 ml-PCR-Teströhrchen |
| Aufnahmevermögen | 0,2ml-Röhrchen |
| No. of Places | 96 Positionen |
| Temperaturbereich (metrisch) | -99 °C |
| Typ | Adapterplatte |
| Höhe (metrisch) | 120 mm |
| Spannung | 100/240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |