Learn More
Applied Biosystems™ Thermo Sequenase Cycle Sequencing Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Thermo Sequenase mit thermostabiler Pyrophosphatase, Kontroll-DNA pUC18, Kontroll-Primer (-40 Forward, 23-mer), Cycle Mix 7-deaza-dGTP, Cycle Mix dATP, Cycle Mix dTTP, Cycle Mix dCTP, ddGTP Termination Mix (7-deaza-dGTP), ddATP Termination Mix (7-deaza-dGTP), ddTTP Termination Mix (7-deaza-dGTP), ddCTP Termination Mix (7-deaza-dGTP), Reaktionspuuffer (Konzentrat), concentrate), Stopplösung, Protokollbuch
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | –20 °C |
| Beschreibung | Thermo Sequenase Cycle Sequencing Kit, bei –20 °C gelagert |
| Format | Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Sequenzierung, Sanger-Sequenzierung |
| Enthält | Thermo Sequenase mit thermostabiler Pyrophosphatase, Kontroll-DNA pUC18, Kontroll-Primer (-40 Forward, 23-mer), Cycle Mix 7-deaza-dGTP, Cycle Mix dATP, Cycle Mix dTTP, Cycle Mix dCTP, ddGTP Termination Mix (7-deaza-dGTP), ddATP Termination Mix (7-deaza-dGTP), ddTTP Termination Mix (7-deaza-dGTP), ddCTP Termination Mix (7-deaza-dGTP), Reaktionspuuffer (Konzentrat), concentrate), Stopplösung, Protokollbuch |
| Produkttyp | Thermo Sequenase Cycle Sequencing Kit |
| Menge | 1 Kit |
Nur für Forschungszwecke