Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, flat cap strips
Artikelnummer. 15264447
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
25
100
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Karton Packungsgröße
15264447 100 100 Stück
15366621 25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264447 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB1815100
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexible Matten aus flachen/gewölbten Deckelstreifen für PCR-Anwendungen oder ultraklaren Deckelstreifen für qPCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Röhrchenstreifen.
Die Thermo Scientific VersiCap Matten sind einzigartig – alle Streifen mit jeweils acht Kappen können zum vertrauten 12 x 8- oder 96-Well-ANSI-Format verbunden werden. Durch die kleinen Abreißpunkte zwischen den Streifen können einzelne Streifen oder so viele, wie für das jeweilige Experiment benötigt, abgetrennt werden.
Die Thermo Scientific VersiCap Matten sind einzigartig – alle Streifen mit jeweils acht Kappen können zum vertrauten 12 x 8- oder 96-Well-ANSI-Format verbunden werden. Durch die kleinen Abreißpunkte zwischen den Streifen können einzelne Streifen oder so viele, wie für das jeweilige Experiment benötigt, abgetrennt werden.
Besonderheiten
  • Zum Verschließen von qPCR-Platten können mehrere Deckelstreifen gleichzeitig aufgesetzt werden, das erspart Vorbereitungszeit.
  • Schneiden von Klebefolien ist nicht mehr notwendig.
  • Geeignet für die Verwendung mit allen Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR/Echtzeit-PCR
Beständigkeit bei Autoklavieren: Erfolgreich getestet
DMSO-Beständigkeit (100 %): Erfolgreich getestet
Ethanol-Beständigkeit: Erfolgreich getestet
Beständigkeit gegen Gammabestrahlung: Erfolgreich getestet
Gefahren: Keine
Isopropanol-Beständigkeit: Erfolgreich getestet
Langzeitlagerung: Erfolgreich getestet
PCR (einschließlich Wasserbad): Erfolgreich getestet
Abziehbar: Erfolgreich getestet
Durchstechbar: Nicht empfohlen
qPCR:Ultraklare Kappen: Erfolgreich getestet
Gewölbte oder flache Kappen: Nicht empfohlen
Wiederverschließbar: Erfolgreich getestet
Versiegelungstemperaturbereich: −20 °C bis +120 °C
Haltbarkeit: 60 Monate
Versandbedingungen: Umgebungsbedingungen
Lagerbedingungen: Umgebungsbedingungen
Beständigkeit gegen UV-Bestrahlung: Erfolgreich getestet
  • PCR
  • qPCR/Echtzeit-PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 100
Menge 100 mats
Format 8 Flachdeckel-Streifen
Produkttyp PCR-Platten-Deckelstreifen
Produktlinie VersiPlate
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +120 °C
Plate Compatibility 96-Well-Platte