Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter
Artikelnummer. 11791268 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50-ml-konisches Röhrchen oder Röhrchen mit Stehrand
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen
11791268 50-ml-konisches Röhrchen oder Röhrchen mit Stehrand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11791268 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75003824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00 CHF
    869.56 CHF / 4 Stück
    Sparen 110.44 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für eine verbesserte Funktionalität des TX-750 Rotors
Für eine verbesserte Funktionalität des TX-750Rotors halten diese Adapter Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchentyp Konisch, mit Rand
Fassungsvermögen 50-ml-konisches Röhrchen oder Röhrchen mit Stehrand
Max. Röhrchendurchmesser 30 mm
Max. Schlauchlänge 120 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) TX-750 Rotor
Gefäße pro Adapter 20 x 50 ml