Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter
Zur Verwendung mit TX-400 Ausschwingrotor
Marke: Thermo Scientific™ 75003825
Additional Details : Gewicht : 0.65300kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit TX-400 Ausschwingrotor
Die Adapter ermöglichen dem Rotor die Aufnahme von Flaschen bis 250 ml und Röhrchen bis 100 ml.
- Maximale Adapterkapazität: 4 x 250 ml (4 x 400 ml mit 400 ml Bioflaschen aus Polypropylen)
- Maximaler Außendurchmesser des Adapters x l: 62 x 125 mm (80 x 125 mm mit 400 ml Bioflaschen)
Spezifikation
Rotoradapter | |
13 mm | |
Zur Verwendung mit TX-400 Ausschwingrotor |
4,5/6 ml | |
110 mm | |
4,5/6 ml |