Learn More
Thermo Scientific™ pMCS Tluc16-DD Hygro Vector for Luciferase Assays
Fügen Sie Promotor-Sequenzen für Gene von Interesse in Thermo Scientific™ Tluc16-Vektoren ein, um die Genregulation mit dem intrazellulären TurboLuc™ 16 (Tluc16)-Luziferase-Reporter in Luziferase-Assays zu messen.
Marke: Thermo Scientific™ 88248
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific pMCS-Tluc16-Vektoren sind Vektoren mit mehreren Klonierungsstellen (MCS), die für die Untersuchung der Genregulation mit dem intrazellulären TurboLuc™16 (Tluc16)-Luziferase-Reporter eine Promotor-Sequenz akzeptieren.
- Intrazelluläres Luziferase-Gen aus Tluc16, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
- Mehrere Klonierungsstandorte bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Vektor zum anderen
- Synthetischer polyA-Terminator und Transkriptionelle Pausenstelle (Transcriptional Pause Site, TPS), die stromaufwärts von MCS integriert sind, um unspezifische transkriptionelle Durchlesungen zu minimieren
- Die Dual-Destabilisierungs-Technologie (DD) reduziert die Ansammlung von Tluc16-Luziferase-mRNA und -Protein in Zellen und verbessert so die Reaktionsgeschwindigkeit des Assays
- Optimierter minimaler Kernpromotor (minP) und 5'-UTR-Bereich für effiziente Expression von Tluc16-Luziferase
- Hygromycin-Resistenzgen zur Verwendung als Selektionsmarker zur Erzeugung stabiler Zelllinien von Säugetieren
- Die vorbereiteten pNF-κB- und pCRE-Tluc16-DD-Vektoren wurden entwickelt, um die Aktivierung von NFκB-Protein und cAMP-bindendem Protein (CREB) in Säugetierzellen zu überwachen
- Die vorbereitete pEF1α-Varietät enthält eine modifizierte Version des Elongationsfaktor 1α (EF1α)-Promotors für die konstitutive Tluc16-Luziferase-Expression in Säugetierzellen
Spezifikation
Hygro-Vektor | |
Transfektion | |
TurboLuc™16-Luziferase | |
Reporter-Assays |
Restriktionsenzym⁄MCS | |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Hygromycin |