Learn More
Thermo Scientific™ pMCS minP-Tluc16-DD Vector for Luciferase Assays
Fügen Sie Promotor-Sequenzen für Gene von Interesse in Thermo Scientific™ Tluc16-Vektoren ein, um die Genregulation mit dem intrazellulären TurboLuc™ 16 (Tluc16)-Luziferase-Reporter in Luziferase-Assays zu messen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88232
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15332637
  • 208.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific pMCS-Tluc16-Vektoren sind Vektoren mit mehreren Klonierungsstellen (MCS), die für die Untersuchung der Genregulation mit dem intrazellulären TurboLuc™16 (Tluc16)-Luziferase-Reporter eine Promotor-Sequenz akzeptieren.
  • Intrazelluläres Luziferase-Gen aus Tluc16, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
  • Mehrere Klonierungsstandorte bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Vektor zum anderen
  • Synthetischer polyA-Terminator und Transkriptionelle Pausenstelle (Transcriptional Pause Site, TPS), die stromaufwärts von MCS integriert sind, um unspezifische transkriptionelle Durchlesungen zu minimieren
  • Die Dual-Destabilisierungs-Technologie (DD) reduziert die Ansammlung von Tluc16-Luziferase-mRNA und -Protein in Zellen und verbessert so die Reaktionsgeschwindigkeit des Assays
  • Optimierter minimaler Kernpromotor (minP) und 5'-UTR-Bereich für effiziente Expression von Tluc16-Luziferase
  • Hygromycin-Resistenzgen zur Verwendung als Selektionsmarker zur Erzeugung stabiler Zelllinien von Säugetieren
  • Die vorbereiteten pNF-κB- und pCRE-Tluc16-DD-Vektoren wurden entwickelt, um die Aktivierung von NFκB-Protein und cAMP-bindendem Protein (CREB) in Säugetierzellen zu überwachen
  • Die vorbereitete pEF1α-Varietät enthält eine modifizierte Version des Elongationsfaktor 1α (EF1α)-Promotors für die konstitutive Tluc16-Luziferase-Expression in Säugetierzellen
Tluc16-Luziferase ist eine 16 kDa große, neuartige, intrazelluläre Luziferase, die aus der Metridia-Ruderfußkrebs-Luziferase-Familie abgeleitet wurde. Die Wildtyp-Luziferase wurde modifiziert, um ihre Größe zu reduzieren, ihre Helligkeit zu erhöhen und ihre intrazelluläre Expression zu ermöglichen. Ein synthetischer polyA-Terminator und eine Transkriptionelle Pause-Stelle (Transcriptional Pause Site, TPS) sind vor dem MCS enthalten, um nicht-spezifische transkriptionelle Durchlesung zu minimieren. Die Tluc16-Luziferaseaktivität kann mit dem Thermo Scientific TurboLuc™ einstufigen Leucht-Assay-Kit gemessen werden.
Spezifikation
Spezifikation
Transkriptionaler Reporter-Vektor
Transfektion
TurboLuc™16-Luziferase
minP
Restriktionsenzym⁄MCS
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Reporter-Assays