Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Glas
Kunststoff
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.
- Remote alarm contacts
- NSF 456 Certified
- Whisper quiet operation
- ENERGYStar certified
- Green refrigerants support global greenhouse gas emission reduction initiatives
- Hi/Lo temperature, door ajar, and power fail alarms
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4.5 cu.ft. |
| Kapazität (metrisch) | 127 L |
| Temperaturbereich | 2°C to 8°C |
| Ausführung der Tür | Kunststoff |
| No. of Doors | 1 |
| Einschübe | 2 Adjustable |
| Schrankmaterial | Painted Steel |
| Oberflächenbehandlung außen | Painted Steel |
| Zertifizierung/Konformität | CE, REACH, RoHS |
| Modell | Undercounter |
| Mehr anzeigen |