Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5A GC-Säulen
Artikelnummer. 13426796 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
13426796 50 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13426796 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260031630
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ausgelegt auf die Trennung von Ar/O2 und anderen permanenten Gasen
  • Speziell entwickelte Beschichtungs- und Deaktivierungsverfahren verbessern die chromatographische Wirksamkeit und die Integrität der porösen Schicht des Belags
  • Der Deaktivierungsprozess sorgt für einen schärferen Peak bei CO-Elutionen anstelle des Tailings, das häufig bei anderen Säulen beobachtet wird
  • Hohe Retention des molekularen Siebs ermöglicht die Trennung von Permanentgasen bei Temperaturen oberhalb der Umgebungstemperatur
  • Gleichmäßige Partikel bleiben auch nach kontinuierlichen Ventilzyklen adherent am Glas
  • Ähnlich wie GS-Msieve, HP PLOT Molsieve, CP-Molsieve 5A, Molsieve 5A, AT-Molsieve, PLT-5A, Rt-Msieve 5A
Permanentgase, Raffinerie- oder Naturgase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Ar/O&subscript_2; und Analyse von anderen Permanentgasen
Filmdicke 50 μm
Länge (metrisch) 50 m