Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, niedriges Profil, mit Stehrand, weiß
Artikelnummer. 10794404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Platten
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10794404 25 Platten 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10794404 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB0800W
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatisierungskompatible 96-Well-PCR-Platte mit Vollrand für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
96-Well-Platten mit Vollrand haben ein niedriges, dünnwandiges Profil und sind kompatibel mit PCR- und qPCR-Anwendungen. Sie verfügen über einen SBS-Footprint und sind stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen. Diese Platten sind zudem als SuperPlates verfügbar, die stabiler sind als Standardplatten und sich deshalb für Robotersysteme besser eignen. Die 96-Well-Platten mit Vollrand haben bei H1 eine abgeschrägte Ecke. Diese Platten haben zudem 8 Aushöhlungen im Rahmen für das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block. Der Stehrand rundum bietet eine gleichmäßige Oberfläche für den Zugriff von Roboterarmen, sodass diese Platten ideal geeignet sind für die Verwendung in automatisierten Systemen.
Die Thermo Scientific 96-Well-Platten mit Stehrand haben ein niedriges Profil, dünne Wände und sind kompatibel mit PCR- und qPCR-Anwendungen. Sie verfügen über einen SBS-Footprint und sind stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen. Diese Platten sind zudem als SuperPlates verfügbar, die stabiler sind als Standardplatten und sich deshalb für Robotersysteme besser eignen. Die 96-Well-Platten mit Vollrand haben bei H1 eine abgeschrägte Ecke. Diese Platten haben zudem 8 Aushöhlungen im Rahmen für das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block. Der Stehrand rundum bietet eine gleichmäßige Oberfläche für den Zugriff von Roboterarmen, sodass diese Platten ideal geeignet sind für die Verwendung in automatisierten Systemen.
Merkmale
• ANSI:SBS Fußabdruck und stapelbar für den Einsatz in automatisierten Systemen
• Geringes Profil zur Reduzierung des Totraums und zur Erhöhung der PCR-Effizienz
• Erhältlich als SuperPlate, für 4-mal höhere Steifigkeit bei überragender Roboterhandhabung
• Maximales Well-Volumen von 0,2 ml (bei Verwendung mit Klebe- und Wärmedichtungen)
• Transparentes Well-Gehäuse für Probensichtbarkeit
• Mit Thermo-Mat, Klebefolien, Heißversiegelungen und allen Thermo Scientific Deckelstreifen kompatibel
• 8 Löcher im Rand unterstützen die Positionierung und Entfernung der Platte aus dem Thermocycler-Block
• Gleichmäßig erhöhte Randkonstruktion um die einzelnen Wells ermöglicht eine sichere Abdichtung und schützt vor Verdunsten
• Dünne Well-Wände sorgen für maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Ausführungen mit schwarzer Beschriftung mit alphanumerischer Kennzeichnung ermöglichen die eine einfache Identifizierung
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
• Abgeschrägte Ecken: H1
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Echtzeit-PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Verpackung 25 Platte
Farbe Weiß
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Stehrand
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Anzahl pro Packung 1
Menge 25 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Flaches Profil