Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Fast™ Platten mit Stehrand, 96 Wells
Automatisierungskompatible 96-Well PCR-Platte mit Stehrand für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
171.00 CHF - 1000.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität ANSI, zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR- und qPCR-Anwendungen
Volumen Well (metrisch) 200 μl
Well-Farbe Transparent
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Farbe Bezeichnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Bezeichnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10504774 Thermo Scientific™
AB0800WL
Weiß With Black Lettering, without strengthening ribs 205.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen
10039522 Thermo Scientific™
AB0800
Naturfarben Without strengthing ribs 181.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 72
Zum Warenkorb hinzufügen
10211450 Thermo Scientific™
BC0800W
White With Barcode, without strengthing ribs 210.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
10029319 Thermo Scientific™
BC0800
Natural With Barcode, without strengthing ribs 190.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen
10334513 Thermo Scientific™
AB0800K
Schwarz Without strengthing ribs 196.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 14
Zum Warenkorb hinzufügen
10170593 Thermo Scientific™
AB0800Y
Yellow Without strengthing ribs 181.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10161073 Thermo Scientific™
AB0800R
Rot Without strengthing ribs 179.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 12
Zum Warenkorb hinzufügen
10069282 Thermo Scientific™
AB0800G
Grün Without strengthing ribs 179.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 6
Zum Warenkorb hinzufügen
10708073 Thermo Scientific™
AB0800P
Purple Without strengthing ribs 179.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10666534 Thermo Scientific™
AB0800L
Naturfarben With Black Lettering, without strengthing ribs 188.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 59
Zum Warenkorb hinzufügen
10794404 Thermo Scientific™
AB0800W
Weiß Without strengthing ribs 196.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 19
Zum Warenkorb hinzufügen
10354273 Thermo Scientific™
AB0800B
Blue Without strengthing ribs 180.00 CHF
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 2
Zum Warenkorb hinzufügen
15504394 Thermo Scientific™
AB0800150
Natural Without strengthing ribs 1000.00 CHF
150 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 5
Zum Warenkorb hinzufügen
15737486 Thermo Scientific™
AB0800
Naturfarben Without strengthing ribs Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
96-Well Platten mit Stehrand haben ein niedriges Profil, dünne Wände und sind kompatibel mit PCR- und qPCR-Anwendungen. Sie verfügen über einen SBS-Footprint und sind stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen. Diese Platten sind zudem als SuperPlates verfügbar, die stabiler sind als Standardplatten und sich deshalb für Robotersysteme besser eignen. Die 96-Well Platten mit Stehrand haben bei H1 eine abgeschrägte Ecke. Diese Platten haben zudem 8 Aushöhlungen im Rahmen für das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block. Der Stehrand rundum bietet eine gleichmäßige Oberfläche für den Zugriff von Roboterarmen , sodass diese Platten ideal geeignet sind für die Verwendung in automatisierten Systemen.
Die Thermo Scientific 96-Well Platten mit Stehrand haben ein niedriges Profil, dünne Wände und sind kompatibel mit PCR- und qPCR-Anwendungen. Sie verfügen über einen SBS-Footprint und sind stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen. Diese Platten sind zudem als SuperPlates verfügbar, die stabiler sind als Standardplatten und sich deshalb für Robotersysteme besser eignen. Die 96-Well Platten mit Stehrand haben bei H1 eine abgeschrägte Ecke. Diese Platten haben zudem 8 Aushöhlungen im Rahmen für das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block. Der Stehrand rundum bietet eine gleichmäßige Oberfläche für den Zugriff von Roboterarmen, sodass diese Platten ideal geeignet sind für die Verwendung in automatisierten Systemen.
Besondere Eigenschaften
• ANSI:SBS-Footprint und stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen
• Niedriges Profil für weniger Platzverlust und bessere PCR-Effizienz
• Verfügbar als SuperPlate mit vierfacher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
• Maximales Well-Volumen von 0.2 ml (bei Verwendung mit Klebefolie und Heißversiegelung)
• Proben sind aufgrund der durchsichtigen Wells sichtbar
• Abdichtung mit Thermo-Mats, Klebefolien, Heißversiegelung sowie allen Thermo Scientific Deckelstreifen
• 8 Aushöhlungen im Rahmen ermöglichen Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block
• Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
• Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für problemlose Unterscheidung der Wells
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
• Abgeschrägte Ecke bei H1
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Echtzeit-PCR
Certifications
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
200 μl
Polypropylen
Voll
PCR- und qPCR-Anwendungen
Transparent
Ja