Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Unassembled 8-425 Vial Kits
Artikelnummer. 31920926 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.5 mL
Farbe:
Clear
Material:
Glass
Septum:
PTFE/Silicone
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Material Septum Packungsgröße
31920926 1.5 mL Clear Glass PTFE/Silicone 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31920926 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 200 420
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pre-assembled caps and septa save time during sample preparation while minimizing contamination during assembly
  • 2mL, 12×32mm, standard opening, screw thread vials
  • Vials are conveniently provided in an adjacent well for easy accessibility
  • Vial Conveneince Kits-includes choice of vial and preassembled seals with septa
  • Packaged in bench-top storage compartments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Yellow
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.47 in.
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glass
Volumen (metrisch) 1.5 mL
Septum PTFE/Silicone
Höhe (angloamerikanisch) 1.25 in.
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlusstyp Screw Cap
Verschlussgröße 8-425
Höhe (metrisch) 32 mm