Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Zentrifugenwagen
Artikelnummer. 10710424 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
55,1 cm
74,9 cm
Höhe (metrisch):
29,0 cm
59,9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10710424 55,1 cm 59,9 cm 1 Stück
10381712 74,9 cm 29,0 cm 1 Stück
10040112 55,1 cm 29,0 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10710424 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 76000077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2730.00 CHF
    2529.41 CHF / 1 Stück
    Sparen 200.59 CHF
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht das Zentrifugieren außerhalb oder unterhalb Ihrer Hauptarbeitsfläche
  • Für alle Zentrifugen der Legend T-Serie; Größen wie in der Tabelle gezeigt
  • Erhältlich als Tisch- oder Unterschrankmodell
  • Mit Laufrollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1.6R
Länge (metrisch) 66,5 cm
Höhe (metrisch) 59,9 cm
Breite (metrisch) 55,1 cm
Produkttyp Mobiler Rollwagen