Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Kulturkolbenadapter
Für die Verarbeitung von Nunc™ T-75 oder T-25 EasyFlasks™ in Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT Zentrifugen.
Marke: Thermo Scientific™ 75008383
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Requires : Rotor 75006445 mit rundem Becher 75006441
Beschreibung
Die einzigartige abgewinkelte Konstruktion gewährleistet eine klare Pelletierung, die eine einfache Entfernung des Überstandes ohne Pelletunterbrechung ermöglicht.
- Der T-25 Adapter passt für Kolben mit einem Winkel von 25°, T-75 für 75°
- Sold in pairs
Spezifikation
T-75 Kolben | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Rotor mit rundem Becher | |
75° |