Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Kulturkolbenadapter
Für die Verarbeitung von Nunc™ T-75 oder T-25 EasyFlasks™ in Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT Zentrifugen.
Marke: Thermo Scientific™ 75008384
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Requires : Rotor 75006445 mit rundem Becher 75006441
Beschreibung
Das einzigartige Winkeldesign stellt eine dichtes Pelletieren sicher, wodurch ein einfaches Entfernen von Überstand ohne Störung der Pellets ermöglicht wird.
- T-25-Adapter hält den Kolben in einem Winkel von 25°, T-75 bei 75°
- Werden paarweise verkauft
Spezifikation
T-25 Kolben | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Rotor mit Rundbecher | |
25° |