Learn More
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalterungen für Evolution 300 und 600 UV-Vis-Spektralphotometer
Für den Einsatz mit Thermo Scientific™ Evolution™ 300 und 600 Spektralphotometern
Marke:  Thermo Scientific™ 10011101
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11383300
  • 1485.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ein Küvettenhalter auf Grundplatte
Beschreibung
Beschreibung
Justierbarer Mikroküvettenhalter
Für eine Ultra-Mikroküvette, Mikroküvette oder standardmäßige rechteckige Küvette mit einer maximaler Pfadlänge von 10 mm
Zylindrischer Zellenhalter
Für eine zylindrische Küvette mit einer maximaler Pfadlänge von 100 mm
Halter für rechteckige Küvetten mit großer Pfadlänge
Für eine rechteckige Küvetten mit 5 bis 100 mm Pfadlänge
Reagenzglas- und Fläschchenhalter
Fasst ein Reagenzglas oder ein Fläschchen mit einem Durchmesser von 10 bis 16 mm und einer Höhe von 75 bis 100 mm
Spezifikation
Spezifikation
Zellenhalter
Eine rechteckige Küvette
5 bis 100 mm
Thermo Scientific™ Evolution™ 300 und 600 UV-Vis-Spektralphotometer
Ein Küvettenhalter auf Grundplatte
Rechteckig