Learn More
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Artikelnummer. 12648016 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 3,8 l (1 gal.)
4 x 500 ml
50 x 120 ml, gefüllt bis 60 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12648016
Marke: Epredia™ 9990370
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zellpräparations- und Sammelflüssigkeiten; Thermo Scientific Shandon; Mucolexx schleimlösende Flüssigkeit; verflüssigt (unter Rühren) muköse Zytologieproben und ermöglicht die kurzfristige Probenkonservierung
  • Gebrauchsfertiges mukoidverflüssigendes Konservierungsmittel
  • Zur Verflüssigung mukoider Zytologiepräparate (durch Schütteln)
  • Erhält Zelldetails
  • Zur kurzfristigen Probenkonservierung
  • Histologie
  • Zytologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellrot
Produkttyp Shandon Mucolexx
Menge 4 x 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur kurzfristigen Probenkonservierung
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P235-Kühl halten.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, methyl alcohol, formaldehyde, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, l