Learn More
Epredia™ TRAK 300™ Öl für das HEMATRAK™ System
Artikelnummer. 15403153 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
16 oz.
Packungsgröße:
473 Milliliter
Artikelnummer. 15403153
Marke: Epredia™ M8000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit dem automatisierten HEMATRAK™ Differentialsystem
  • Das Öl enthält keine Leiterplatten und kann mit wertvollen Optiken sicher verwendet werden
  • Der Brechungsindex beträgt 1,5150 und die Viskosität 300 cs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Trak 300 Öl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz mit dem automatisierten Hematrak-Differenzialsystem.
Menge 16 oz.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 473ml Trak 300 HEMATRAK Immersion Oil
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Terphenyl, hydrogenated, Isobutylene/butene copolymer