Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416, Culti-Loops™
Beschreibung
Thermo Scientific Remel Burkholderia cepacia ATCC 25416, Culti-Loops, ATCC:25416TM, Spezies:Burkholderia cepacia, empfohlene Anwendungen:Gesundheitswesen
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikations-Kits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen. Mycobacti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Bestellinformation
Culti-Loop-Produkte sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen. Jeder Mycobacti-Loop ist einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält eine Impföse. BactiDisk Produkte sind in 10 Scheiben pro Fläschchen verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 25416™* |
| Produkttyp | Culti-Loops |
| Menge | 10 Blättchen/Röhrchen |
| Stammbezeichnungen | UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80.24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810] |
| Spezies | Burkholderia cepacia |
Culti-Loops tragen das CE-Zeichen.