Learn More
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) für Agilent-Geräte
Dieses Zubehör für den schnellen Säulenwechsel ist mit Agilent Geräten kompatibel
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-878
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13496956
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
QCC (Quick Column Change) - Leckfreie Säuleninstallation
  • Installation analytischer GC Säule ohne Werkzeug
  • Ferrulen aus Graphit
Komplette QCC Kits mit:
  • Injektoradapter
  • Detektoradapter
  • Sicherungsmutter
  • Ferrulen (1 je 0.25, 0.32,0.53)
  • Keramiksäulenschneider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
TCD Detektoradapter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) für Agilent-Geräte > TCD Detektoradapter