Learn More
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) für Agilent-Geräte
Dieses Zubehör für den schnellen Säulenwechsel ist mit Agilent Geräten kompatibel
Marke: Thermo Scientific™ 60180-873
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
QCC (Quick Column Change) - Leckfreie Säuleninstallation
- Installation analytischer GC Säule ohne Werkzeug
- Ferrulen aus Graphit
Komplette QCC Kits mit:
- Injektoradapter
- Detektoradapter
- Sicherungsmutter
- Ferrulen (1 je 0.25, 0.32,0.53)
- Keramiksäulenschneider
Spezifikation
Sicherungsmutter | |
Agilent und Thermo Scientific Geräte |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) für Agilent-Geräte > Sicherungsmutter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur