Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin
Artikelnummer. 15342627 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15342627 1 g 1 Gramm
15332627 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15342627 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PG82078
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Antikörper oder andere Proteine und Biomoleküle in Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind, mit Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin markieren, einer hochwertigen Formulierung dieses aminreaktiven, spaltbaren Biotinylierungsreagenz.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses aminreaktiven, abtrennbaren Biotinylierungsreagens, das speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung charakterisiert ist. Sulfo-NHS-SS-Biotin wird für die Spaltbarkeit von Biotin an Protein- und Zelloberflächenaminen verwendet.
  • Hohe Qualität: Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
  • Produktintegrität: verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
  • Chargen-Retention: reichliche Menge an zurückliegenden Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
  • Änderungsmanagement: CCN-Service (Change Control Notification)
  • Konsistente Fertigung: chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierungen, umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfungen, umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und Änderungskontrollbenachrichtigungen.
Sulfo-NHS-SS-Biotin ist ein wasserlösliches Reagenz für die Biotinylierung von NHS-Ester, dessen Spacerarm eine spaltbare Disulfid-Bindung für die reversible Markierung von Proteinen und primären Aminen an Zelloberflächen enthält. Dieses Reagenz ist wasserlöslich und ermöglicht Biotinylierung ohne organische Lösungsmittel wie DMSO oder DMF. Die Substanz ist besonders nützlich für die Markierung und Aufreinigung von Zelloberflächenproteinen, da ihre Sulfonat-Gruppe ein Durchdringen von Zellmembranen verhindert und anfangs biotinylierte Proteine durch ihren spaltbaren Spacer-Arm aus Streptavidin-Affinitätssäulen freigesetzt werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sulfo-NHS-SS-Biotin
Menge 1 g
Inhalt und Lagerung Sulfo-NHS-Ester von Biotin in Premium-Qualität mit einem Ethyl-1,3-dithioproprionat-Abstandshalter.
Trocken bei -20 °°C lagern.
Ausreichend, um insgesamt 10 g IgG unter typischen Bedingungen zu markieren.
Produktlinie Pierce
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Chemische Reaktivität Amin
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidyl-Ester, NHS-Ester
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Mittlere Länge, spaltbar
Markertyp Biotin und Analoga