Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade BS3
Artikelnummer. 15352627 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15352627 100 mg 100 Milligramm
15362627 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15352627 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PG82083
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vernetzen Sie Proteine und andere Biomoleküle in Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind, mit Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade BS3, einer hochwertigen Formulierung dieses beliebten aminreaktiven Crosslinkers.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade BS3 ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses beliebten aminreaktiven Crosslinkers, der speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung charakterisiert ist. BS3 ist ein nicht spaltbares, membranundurchlässiges, wasserlösliches Vernetzungsmittel für Amine.
  • Hohe Qualität: Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
  • Produktintegrität: verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
  • Chargen-Retention: reichliche Menge an zurückliegenden Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
  • Änderungsmanagement: CCN-Service (Change Control Notification)
  • Konsistente Fertigung: chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade BS3 eine klar definierte Qualität und Produktunterstützung durch verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, größere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfungen, umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und Änderungskontrollbenachrichtigung.
BS3 ist Bis(sulfosuccinimidyl)suberat, ein homobifunktionaler, wasserlöslicher, nicht spaltbarer und membranundurchlässiger Amin-Amin-Crosslinker. BS3 enthält einen aminreaktiven N-Hydroxysulfosuccinimid-(NHS)-Ester an jedem Ende eines 8-Kohlenstoff-Spacer-Arms. NHS-Ester reagieren mit primären Aminen bei einem pH-Wert von 7-9. Dabei bilden sie stabile Amidbindungen und setzen die N-hydroxysulfosuccinimid-Abgangsgruppe frei. Proteine, einschließlich Antikörper, weisen in der Regel mehrere primäre Amine in der Seitenkette von Lysin-(K)-Resten und dem N-Terminus jedes Polypeptids auf, die NHS-Ester-Vernetzungsreagenzien als Ziele zur Verfügung stehen.
Anwendungen:
  • Vernetzung von Zelloberflächenproteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
  • Identifizierung von Rezeptor-Ligand-Wechselwirkungen durch chemische Vernetzung
  • “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
  • Identifizierung von Wechselwirkungen benachbarter Proteine
  • Vernetzung von Proteinen zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
  • Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinmarkierung und -vernetzung, Cross-Link-Zelloberflächenproteine vor Zelllyse und Immunpräzipitation, Identifizierung von Rezeptor-Liganden-Interaktionen durch chemische Vernetzung, Fixierung von Proteininteraktionen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteinen
Zusammensetzung Bis(sulfosuccinimidyl)-suberat; festes Pulver
Kitinhalt Premium Grade Bis(sulfosuccinimidyll)-Suberat-Pulver
Molekulargewicht 572,43
Ausreichend für 175 ml typischer 1X (1 mM) Reaktionslösung oder ca. 50 Anwendungen à 2 mg Reagenz pro Anwendung
Länge des Spacer-Arms Mittlere Länge
Summenformel Gehäuse C16H18N2Na2O14S2
Inhalt und Lagerung Mit Trockenmittel bei 4°°C lagern
Produktlinie Pierce
Form Powder
Menge 100 mg
Löslichkeit Wasser
Produkttyp Pierce™ Premium Grade BS3 (Bis(sulfosuccinimidyl)-Suberat)